Merck
WHA1005185
Whatman® Filterpapier für die qualitative Analyse, Güte 5
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Whatman paper, Z240729, paper filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cellulose filters
circles
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1005-185
Whatman Article No. 28414044 (US reference)
Parameter
0.40 psi wet burst
1420 sec/100 mL speed (Herzberg)
Durchmesser
185 mm
Dicke
200 μm
Asche
≤0.06%
Porengröße
2.5 μm (Particle retention)
Grundgewicht
100 g/m2
Allgemeine Beschreibung
Sehr leistungsfähiger qualitativer Filter, jedoch langsam
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
  • Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)