Merck
W6373
Sigma-Aldrich
Kaliumpalmitat-1,2,3,4-13C4
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Hexadecansäure-1,2,3,4-13C4 Kaliumsalz, Kaliumhexadecanoat-1,2,3,4-13C4, Palmitinsäure-1,2,3,4-13C4 Kaliumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
mp (Schmelzpunkt)
262-263 °C
285 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[K+].CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i13+1,14+1,15+1,16+1;
InChIKey
MQOCIYICOGDBSG-OZGJQOAZSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)