W530155
Kokosnussöl aus Cocos nucifera
virgin, Certified organic (NOP)
Synonym(e):
Copraöl, Kokosfett
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Certified organic (NOP)
Halal
Ursprung
Philippines origin
mp (Schmelzpunkt)
23-27 °C
Dichte
0.903 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
tree nuts
Organoleptisch
coconut
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable