W526401
6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin
≥98%
Synonym(e):
1,2,3,4-Tetrahydro-1,1,3,4,4,6-hexamethyl-7-naphthylmethylketon, 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalinyl)-ethanon, 5′,6′,7′,8′-Tetrahydro-3′,5′,5′,6′,8′,8′-hexamethyl-2′-acetonaphthon, 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin, AHMT, Fixolide, Musk tonalid, NSC 19550
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Fragrance grade
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
52-57 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
ethereal
SMILES String
CC1CC(C)(C)c2cc(C(C)=O)c(C)cc2C1(C)C
InChI
1S/C18H26O/c1-11-8-16-15(9-14(11)13(3)19)17(4,5)10-12(2)18(16,6)7/h8-9,12H,10H2,1-7H3
InChIKey
DNRJTBAOUJJKDY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable