Merck
W500704
Sigma-Aldrich
Isobutyl tiglate
≥98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
182-184 °C (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
herbaceous
SMILES String
C\C=C(/C)C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C9H16O2/c1-5-8(4)9(10)11-6-7(2)3/h5,7H,6H2,1-4H3/b8-5+
InChIKey
XDEGQMQKHFPBEW-VMPITWQZSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)