Wichtige Dokumente
W500607
Citronellyl tiglate, mixture of isomers
≥96%
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥96%
Kann enthalten
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
144-145 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; rose
SMILES String
CCC(=C)C(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C.C\C=C(/C)C(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/2C15H26O2/c2*1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3;8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3/b14-6+;
InChIKey
WWYVFYUOASWQQR-JSSTZBRYSA-N
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?