Merck
W414522
Sigma-Aldrich
Isoambrettolide
≥97%, FG
Synonym(e):
Hexadec-9-en-1,16 lactone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.39
FEMA-Nummer:
4145
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
10.063
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
FG
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; fruity; woody; waxy; sweet
SMILES String
O1CCCCCC\C=C/CCCCCCCC1=O
InChI
1S/C16H28O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1,3H,2,4-15H2/b3-1-
InChIKey
QILMAYXCYBTEDM-IWQZZHSRSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
330.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
166 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Navigate halal certification, food & beverage compliance, and global standards (BPJPH, SMIIC, JAKIM) with our halal products.