Merck
W398389
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl hexanoate
≥93%, natural, FG
Synonym(e):
2-Hexenyl hexanoate, (E)-2-Hexen-1-yl hexanoate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.30
FEMA-Nummer:
3983
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.398
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
FG
Halal
natural
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥93%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; herbaceous; waxy
SMILES String
CCCCCC(=O)OC\C=C\CCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h7,9H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/b9-7+
InChIKey
UQPLEMTXCSYMEK-VQHVLOKHSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)