Merck
W369802
Sigma-Aldrich
trans-Isoeugenyl benzyl ether
≥98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OC6H3-2-(OCH3)-4-CH=CHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.32
FEMA-Nummer:
3698
CoE-Nummer:
522
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Kosher
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
59-63 °C (lit.)
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Organoleptisch
spicy; floral; sweet
SMILES String
COc1cc(\C=C\C)ccc1OCc2ccccc2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)