Merck
W361208
Sigma-Aldrich
1-Octen-3-yl butyrate
≥97%, stabilized, FCC, FG
Synonym(e):
Butanoic acid 1-octen-3-yl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.30
FEMA-Nummer:
3612
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.282
Organoleptisch:
mushroom; fruity; buttery
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Assay
≥97%
Enthält
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.4295 (lit.)
bp
225-229 °C (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
mushroom; fruity; buttery
SMILES String
CCCCCC(OC(=O)CCC)C=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-4-7-8-10-11(6-3)14-12(13)9-5-2/h6,11H,3-5,7-10H2,1-2H3
InChIKey
LZWFXVJBIZIHCH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural occurrence: Passion fruit.
Biochem./physiol. Wirkung
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
209.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 58-58 (2005)