Merck
W355100
Sigma-Aldrich
Isoamyl acetoacetate
≥98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
FEMA-Nummer:
3551
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
227
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
9.401
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
89-91 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCOC(=O)CC(C)=O
Leistungsmerkmale und Vorteile
Herbaceous, ethereal, wine-like
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)