Merck
W349100
Sigma-Aldrich
2-Ethylfenchol
≥97%, FCC, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.30
FEMA-Nummer:
3491
Beilstein:
3044187
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10208
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
2.095
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Assay
≥97%
Optische Aktivität
[α]20/D −12°, c = 1.5 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
105 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
earthy
SMILES String
CCC1(O)C(C)(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2
InChI
1S/C12H22O/c1-5-12(13)10(2,3)9-6-7-11(12,4)8-9/h9,13H,5-8H2,1-4H3/t9-,11+,12?/m1/s1
InChIKey
KIPCKEJKGCXRGA-BVAQLPTGSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Ethylfenchol is a tertiary alcohol that produces an earthy odor similar to geosmin.
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 10 ppm
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tertiary alcohols with earthy odor.
Napolitano E, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2806-2809 (1996)
Odor similarities in structurally related odorants.
Polak E, et al.
Chemical Senses, 3(4), 369-380 (1978)
Synthesis of new earthy odorants.
Finato B, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(5), 857-859 (1992)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 57-57 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)