Wichtige Dokumente
W337900
trans-2-Nonen-1-ol
≥96%, FCC, stabilized, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Assay
≥96%
Kann enthalten
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
105 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; melon; waxy
SMILES String
[H]\C(CO)=C(\[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7+
InChIKey
NSSALFVIQPAIQK-BQYQJAHWSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?