Wichtige Dokumente
W335620
δ-Nonalactone
natural, 98%, FG
Synonym(e):
5-Hydroxynonanoic acid, lactone
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
coconut; coumarin; creamy; buttery; sweet; whiskey
SMILES String
CCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-5-8-6-4-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
InChIKey
PXRBWNLUQYZAAX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)