Merck
W324205
Sigma-Aldrich
p,α,α-Trimethylbenzylalkohol
≥95%, FG
Synonym(e):
2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol, 8-Hydroxy-p-cymen, Kirsch-Propanol
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4C(CH3)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
FEMA-Nummer:
3242
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
530
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
2.042
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.5185 (lit.)
bp
64 °C/0.6 mmHg (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cherry; fruity; camphoraceous; floral; sweet
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3
InChIKey
XLPDVYGDNRIQFV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)