Merck
W305707
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl butyrate
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
FEMA-Nummer:
3057
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2081
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.048
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.44 (lit.)
bp
225-227 °C/759 mmHg (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cheese; pineapple
SMILES String
CCCC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h8H,2-7H2,1H3
InChIKey
DPZVDLFOAZNCBU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)