Merck
W294802
Sigma-Aldrich
Propyl heptanoate
≥98%
Synonym(e):
n-Propyl heptylate
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CO2CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
FEMA-Nummer:
2948
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
367
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.095
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−64 °C (lit.)
Dichte
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
SMILES String
CCCCCCC(=O)OCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)