Wichtige Dokumente
W281301
Octyl propionate
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
Dichte
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
waxy
SMILES String
CCCCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-13-11(12)4-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
CEQGYPPMTKWBIU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)