Merck
W274003
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanone
≥95%, FG
Synonym(e):
Benzyl isobutyl ketone
Größe auswählen
W274003-SAMPLE-K
CHF 47.20
100 G
CHF 477.00
CHF 47.20
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W274003-SAMPLE-K
CHF 47.20
100 G
CHF 477.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2COCH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.25
FEMA-Nummer:
2740
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
159
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.025
NACRES:
NA.21
CHF 47.20
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Verunreinigungen
1.6% 4-methyl-1-phenyl-2-pentanol
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
bp
250-251 °C (lit.)
Dichte
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
woody; spicy; sweet
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O/c1-10(2)8-12(13)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChIKey
DTYGTEGDVPAKDA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)