Wichtige Dokumente
W270105
4-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-butanone
≥99%
Synonym(e):
Piperonyl acetone
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥99%
bp
176 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
49-54 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
SMILES String
CC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(12)2-3-9-4-5-10-11(6-9)14-7-13-10/h4-6H,2-3,7H2,1H3
InChIKey
TZJLGGWGVLADDN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?