Wichtige Dokumente
W267902
p-Anissäure-methylester
≥99%, FG
Synonym(e):
4-Methoxy-benzoesäure-methylester, Methyl-p-anisat
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥99%
bp
244-245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-51 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
anise; herbaceous; sweet
SMILES String
COC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?