Merck
W251100
Sigma-Aldrich
Geranyl benzoate
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.36
FEMA-Nummer:
2511
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
639
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.767
Assay
≥95%
Verfügbarkeit
available only in EU
Brechungsindex
n20/D 1.517 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)