W245909
Ethylsorbat
≥97%, FG
Synonym(e):
trans,trans-2,4-Hexadiensäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
bp
82-83 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; ethereal
SMILES String
CCOC(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3,5-7H,4H2,1-2H3/b5-3+,7-6+
InChIKey
OZZYKXXGCOLLLO-TWTPFVCWSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup