Wichtige Dokumente
W236918
Decyl propionate
≥96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CO2(CH2)9CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.34
FEMA-Nummer:
2369
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
408
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.127
Biologische Quelle
synthetic
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
123-124 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
ethereal; fruity; wine-like
SMILES String
CCCCCCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13(14)4-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
HUOYUOXEIKDMFT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?