Merck
W230103
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamyl propionate
≥97%, FG
Synonym(e):
(2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl propionate, (E)-Cinnamyl propionate
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CO2CH2CH=CHC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.24
FEMA-Nummer:
2301
CoE-Nummer:
414
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.133
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.535 (lit.)
bp
289 °C (lit.)
Dichte
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
balsam; spicy; fruity
SMILES String
[H]\C(COC(=O)CC)=C(\[H])c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-12(13)14-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-9H,2,10H2,1H3/b9-6+
InChIKey
KGDJMNKPBUNHGY-RMKNXTFCSA-N
Allgemeine Beschreibung
trans-Cinnamyl propionate is a flavor compound that occurs naturally in cinnamon.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
On the natural occurrence of certain flavour compounds
Hauser A & Maurer B
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 184(6), 500-502 (1987)