Merck
W222801
Sigma-Aldrich
Calciumacetat Hydrat
99%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3COO)2Ca · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.17 (anhydrous basis)
FEMA-Nummer:
2228
Beilstein:
3692527
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Assay
99%
SMILES String
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)