Merck
W215600
Sigma-Aldrich
Bois de rose
Synonym(e):
Rosewood oil
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2156
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Biologische Quelle
Aniba rosaeodora Ducke
synthetic
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
200-206 °C (lit.)
Dichte
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral; woody; sweet
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87.78 °C - closed cup