Merck
W206318
Sigma-Aldrich
Isoamylcinnamat
≥97%, FG
Synonym(e):
Isoamyl-3-phenyl-propenoat
Größe auswählen
W206318-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 174.00
10 KG
CHF 1’090.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W206318-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 174.00
10 KG
CHF 1’090.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=CHCO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.29
FEMA-Nummer:
2063
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
335
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.742
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
310 °C (lit.)
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
cocoa; balsamic
SMILES String
CC(C)CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-12(2)10-11-16-14(15)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3/b9-8+
InChIKey
JFHCDEYLWGVZMX-CMDGGOBGSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Isoamyl cinnamate is mainly used as a fragrance ingredient[1] and also as a food flavoring agent.[2]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragrance material review on isoamyl cinnamate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S98-S101 (2007)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1422-1422 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1422-1422 (1997)