Merck
THSD8142
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5% Pt/C
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Größe auswählen
1 EA
CHF 970.00
CHF 970.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 970.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103817
NACRES:
NB.51
CHF 970.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS D8142
L × Durchm.
116 mm × 9.2 mm
Allgemeine Beschreibung
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Rechtliche Hinweise
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)