THS01535
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 70 mm L
Pt EnCat®
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Hersteller/Markenname
Nanotechnologiai Rt.
Durchmesser
4 mm
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)