THS01433
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 70 mm L
0.5% Ir/C
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 01433
Durchmesser
4 mm
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)