Merck
TEM-G200CU
Sigma-Aldrich
Glider Grids Standard Copper Square Mesh
size 200 mesh, vial of 100
Synonym(e):
SQUARE 200 MESH COPPER 100/VIAL
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-G200CU ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
vial of 100
Größe
200 mesh
Allgemeine Beschreibung
Gilder Grids Standard Square Mesh: Copper Grid, 200 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 125μm, Hole 90μm, Bar 35μm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)