Merck
TEM-FCF150CU
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Copper Grids
size 150 mesh, box of 25
Synonym(e):
Formvar/Carbon 150 Mesh, Copper, 25pk
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-FCF150CU ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Materialien
copper grid
formvar/carbon film
Beschreibung
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
Verpackung
box of 25
Größe
150 mesh
Allgemeine Beschreibung
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)