Merck
TEM-CF400-NI-ET
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
Extra Thick, size 400 mesh, box of 50
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-CF400-NI-ET ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
box of 50
Größe
400 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 400 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)