Wichtige Dokumente
T9627
2-Tetradecanol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
35-36 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C14H30O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2)15/h14-15H,3-13H2,1-2H3
InChIKey
BRGJIIMZXMWMCC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)