Merck
T43702
Sigma-Aldrich
Glycerin-triacetat
99%
Synonym(e):
1,2,3-Triacetoxypropan, 1,2,3-Triacetylglycerin, Triacetin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.20
Beilstein:
1792353
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Dampfdichte
7.52 (vs air)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
809 °F
Expl.-Gr.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
Brechungsindex
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3 °C (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
298.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
148 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)