Merck
T320552
3-(5-(1,4,5,6-TETRAHYDROPYRIMIDIN-2-YL)-1H-BENZO[D]IMIDAZOL-2-YL)BENZOIC ACID, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H17ClN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.81
MDL-Nummer: