Merck
T307149
4-AMINO-5-(2-CHLOROPHENYL)-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-DIHYDROXY-5-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDROFURAN-2-YL)PYRIMIDINE-2(1H)-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C15H16ClN3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.829
MDL-Nummer: