Merck
T296481
(3AS,6S,6AS)-6-((S)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXOLAN-4-YL)-2,2-DIMETHYLDIHYDROFURO[3,4-D][1,3]DIOXOL-4(3AH)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C12H18O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.274
MDL-Nummer: