Merck
T144819
2-[(5-CHLORO-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)SULFANYL]-N-(5-METHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H12ClN3O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.884
MDL-Nummer: