Merck
T131202
2-((1-BROMO-2-NAPHTHYL)OXY)-N'-(4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)-3-ETHOXYBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H24BrClN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
567.871
MDL-Nummer: