Merck
T128309
4-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H18ClN3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
507.956
MDL-Nummer: