Merck
SYNF641125
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
125 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Synonym(e):
Synthware F671425, dropping funnel
Größe auswählen
1 EA
CHF 177.00
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 177.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F641125
Kapazität
125 mL
125 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)