Merck
SYNF580850
Synthware storage tube with high vacuum valve
capacity 50 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 28 mm × 120 mm
Synonym(e):
Synthware F580850, Schlenk tube
Größe auswählen
1 EA
CHF 138.00
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 138.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Materialien
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F580850
Kapazität
50 mL
Röhrchen AD × L
28 mm × 120 mm
Ventilgröße
0-8 mm
Allgemeine Beschreibung
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)