Merck
SYNF561050
Synthware reaction tube with high vacuum valve
50 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Synonym(e):
Synthware F561050, Schlenk flask
Größe auswählen
1 EA
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 102.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.51
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
glass tube
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F561050
Kapazität
50 mL
50 mL
Ventilgröße
0-4 mm
Allgemeine Beschreibung
Supplied with high vacuum valve with PTFE o-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)