Merck
SYNF474000A
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F474000A, glass separatory funnel
Größe auswählen
1 EA
CHF 163.00
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 163.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F474000A
Kapazität
1000 mL
1000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)