Merck
SYNF451025
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
25 mL, joint: ST/NS 14/20, PTFE stopcock and PTFE stopper
Synonym(e):
Synthware F451025, glass separatory funnel
Größe auswählen
1 EA
CHF 133.00
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 133.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F451025
Kapazität
25 mL
25 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)