Merck
SYNF366024M
Synthware Buchner funnel with inner joint
150 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 60 mm, porosity: medium
Synonym(e):
Synthware F366024M, glass filter funnel
Größe auswählen
1 EA
CHF 174.00
CHF 174.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 174.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
CHF 174.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F366024M
Kapazität
150 mL
150 mL
Fritte AD
60 mm
Allgemeine Beschreibung
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)