Merck
SYNF318100
Synthware recovery flask
100 mL, joint: ST/NS 29/42
Synonym(e):
Synthware F318100, oval shape flask
Größe auswählen
1 EA
CHF 27.30
CHF 27.30
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 27.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 27.30
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Materialien
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS29/42
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F318100
Kapazität
100 mL
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)