Merck
SYNF301405
Synthware single-neck round-bottom flask
5 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware F301405, glass round flask
Größe auswählen
1 EA
CHF 22.00
CHF 22.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 22.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 22.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F301405
Kapazität
5 mL
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)